Stampa…
Sodium 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4558-25G PC4558-5G PC4558-100G
APOSPC4558-25GEA 92.8 EUR
APOSPC4558-25G APOSPC4558-5G APOSPC4558-100G
Sodium 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate
Sodium 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate
Formula: C₇F₅O₂·Na
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01652013
CAS Number: 4830-57-3