Stampa…
Ethyl 2,2-dimethyl-4,4,4-trifluorobutanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2,2-dimethyl-4,4,4-trifluorobutyrate
PC4550-1G PC4550-250MG
APOSPC4550-1GEA 183 EUR
APOSPC4550-1G APOSPC4550-250MG
Ethyl 2,2-dimethyl-4,4,4-trifluorobutanoate
Ethyl 2,2-dimethyl-4,4,4-trifluorobutanoate
Formula: C₈H₁₃F₃O₂
Peso molecolare: 198,183 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784244
CAS Number: 885275-92-3
UN: 1993
ADR: 3,III