Stampa…
6-Amino-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4536-1G PC4536-5G PC4536-25G
APOSPC4536-1GEA 183 EUR
APOSPC4536-1G APOSPC4536-5G APOSPC4536-25G
6-Amino-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-Amino-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Formula: C₈H₅F₄NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190146
CAS Number: 89586-07-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III