Stampa…
3-[(1H,1H,9H-Perfluoronon-1-yl)oxy]-1,2-propenoxide 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4535B-25G PC4535B-5G
APOSPC4535B-25GEA 720 EUR
APOSPC4535B-25G APOSPC4535B-5G
3-[(1H,1H,9H-Perfluoronon-1-yl)oxy]-1,2-propenoxide 96%
3-[(1H,1H,9H-Perfluoronon-1-yl)oxy]-1,2-propenoxide
Formula: C₁₂H₈F₁₆O₂
Punto di ebollizione: 251 °C
Densità: 1,682 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236091
CAS Number: 125370-60-7