Stampa…
6-Hydroxy-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Hydroxy-2,2,3,3-tetrafluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
PC4523-1G PC4523-250MG
APOSPC4523-1GEA 824 EUR
APOSPC4523-1G APOSPC4523-250MG
6-Hydroxy-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-Hydroxy-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Formula: C₈H₄F₄O₃
Peso molecolare: 224,109 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190145
CAS Number: 103467-50-1