2-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC45176-1G
PC45176-250MG
PC45176-5G
APOSPC45176-1GEA
575
EUR
APOSPC45176-1G
APOSPC45176-250MG
APOSPC45176-5G
2-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide 95%
2-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide
Formula:
C₇H₄BrClF₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28750503 CAS Number: 1239353-49-1 UN: 3265 ADR: 8,III |