Stampa…
1,1,1-Trifluoro-3-iodopentane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450584-1G PC450584-250MG
APOSPC450584-1GEA 323 EUR
APOSPC450584-1G APOSPC450584-250MG
1,1,1-Trifluoro-3-iodopentane 97%
1,1,1-Trifluoro-3-iodopentane
Formula: C₅H₈F₃I
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28136066
CAS Number: 75121-39-0