Stampa…
(R)-3,3-Difluoropropane-1,2-diol 98% (85%ee)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450582-1G PC450582-5G
APOSPC450582-1GEA 209 EUR
APOSPC450582-1G APOSPC450582-5G
(R)-3,3-Difluoropropane-1,2-diol 98% (85%ee)
(R)-3,3-Difluoropropane-1,2-diol
Formula: C₃H₆F₂O₂
Peso molecolare: 112,075 g/mol
Punto di ebollizione: 113 °C (37,5 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29988691
CAS Number: 1026908-13-3