Stampa…
2,2-Difluoroethyl trifluoroacetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC450581-1G PC450581-5G
APOSPC450581-1GEA 87.3 EUR
APOSPC450581-1G APOSPC450581-5G
2,2-Difluoroethyl trifluoroacetate 97%
2,2-Difluoroethyl trifluoroacetate
Formula: C₄H₃F₅O₂
Peso molecolare: 178,057 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19442057
CAS Number: 7556-84-5
UN: 2924
ADR: 3+8,II