4,4'-Bis(trifluoromethyl)benzhydrol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC450579-1G
PC450579-250MG
APOSPC450579-1GEA
128
EUR
APOSPC450579-1G
APOSPC450579-250MG
4,4'-Bis(trifluoromethyl)benzhydrol
4,4'-Bis(trifluoromethyl)benzhydrol
Formula:
C₁₅H₁₀F₆O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00626459 CAS Number: 22543-52-8 |