Stampa…
1H,2H-1,2-Dichloroperfluorocyclopentane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450577-1G PC450577-250MG PC450577-5G
APOSPC450577-1GEA 441 EUR
APOSPC450577-1G APOSPC450577-250MG APOSPC450577-5G
1H,2H-1,2-Dichloroperfluorocyclopentane
1H,2H-1,2-Dichloroperfluorocyclopentane
Formula: C₅H₂Cl₂F₆
Punto di ebollizione: 101 °C (760 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31560943
CAS Number: 1256353-27-1