1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2,3-bis(4-bromophenoxy)-2-butene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC450574-1G
PC450574-250MG
APOSPC450574-1GEA
342
EUR
APOSPC450574-1G
APOSPC450574-250MG
1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2,3-bis(4-bromophenoxy)-2-butene 97%
1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2,3-bis(4-bromophenoxy)-2-butene
Formula:
C₁₆H₈Br₂F₆O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD30062857 CAS Number: 1980781-18-7 |