Stampa…
(Z)-(1,2-Difluorovinyl)trimethylsilane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC450572-1G PC450572-250MG
APOSPC450572-1GEA 343 EUR
APOSPC450572-1G APOSPC450572-250MG
(Z)-(1,2-Difluorovinyl)trimethylsilane 97%
(Z)-(1,2-Difluorovinyl)trimethylsilane
Formula: C₅H₁₀F₂Si
Peso molecolare: 136,215 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30062987
CAS Number: 17757-16-3
UN: 1993
ADR: 3,II