4-Iodo-1,1,2,2,2-pentafluoropentane
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC450569-1G
PC450569-25G
PC450569-5G
APOSPC450569-1GEA
61.1
EUR
APOSPC450569-1G
APOSPC450569-25G
APOSPC450569-5G
4-Iodo-1,1,2,2,2-pentafluoropentane
4-Iodo-1,1,2,2,2-pentafluoropentane
Formula:
C₅H₆F₅I Peso molecolare: 287,998 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18781884 CAS Number: 1379295-32-5 |