Stampa…
(4-Chlorooctafluorobutyl)trifluorooxirane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450565-1G PC450565-25G PC450565-5G
APOSPC450565-1GEA 40.8 EUR
APOSPC450565-1G APOSPC450565-25G APOSPC450565-5G
(4-Chlorooctafluorobutyl)trifluorooxirane
(4-Chlorooctafluorobutyl)trifluorooxirane
Formula: C₆ClF₁₁O
Peso molecolare: 332,499 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16619622
CAS Number: 50838-69-2