Stampa…
N-Boc-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-carboximidamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450563-1G PC450563-250MG
APOSPC450563-1GEA 826 EUR
APOSPC450563-1G APOSPC450563-250MG
N-Boc-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-carboximidamide
N-Boc-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-carboximidamide
Formula: C₁₂H₁₁F₅N₂O₂
Peso molecolare: 310,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30062918
CAS Number: 1980048-36-9