4-(Fluoromethyl)-1,3-dioxolan-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC450562-1G
PC450562-250MG
APOSPC450562-1GEA
690
EUR
APOSPC450562-1G
APOSPC450562-250MG
4-(Fluoromethyl)-1,3-dioxolan-2-one
4-(Fluoromethyl)-1,3-dioxolan-2-one
Formula:
C₄H₅FO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22577168 CAS Number: 127213-73-4 |