Stampa…
2,4-Bis(trifluoromethyl)quinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450561-100MG PC450561-250MG
APOSPC450561-100MGEA 351 EUR
APOSPC450561-100MG APOSPC450561-250MG
2,4-Bis(trifluoromethyl)quinoline 95%
2,4-Bis(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₁H₅F₆N
Peso molecolare: 265,155 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28137310
CAS Number: 91915-68-3