Stampa…
(4R)-4-Phenyl-2-(difluoromethyl)oxazolidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450560-1G PC450560-250MG
APOSPC450560-1GEA 1190 EUR
APOSPC450560-1G APOSPC450560-250MG
(4R)-4-Phenyl-2-(difluoromethyl)oxazolidine 95%
(4R)-4-Phenyl-2-(difluoromethyl)oxazolidine
Formula: C₁₀H₁₁F₂NO
Peso molecolare: 199,197 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28137321
CAS Number: 1902254-13-0