Stampa…
Hexakis(3,3,3-trifluoropropoxy)phosphazene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450559-1G PC450559-250MG
APOSPC450559-1GEA 576 EUR
APOSPC450559-1G APOSPC450559-250MG
Hexakis(3,3,3-trifluoropropoxy)phosphazene 95%
Hexakis(3,3,3-trifluoropropoxy)phosphazene
Formula: C₁₈H₂₄F₁₈N₃O₆P₃
Peso molecolare: 813,292 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01075243
CAS Number: 1980062-79-0