Stampa…
3-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluoropropane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450558-1G PC450558-5G
APOSPC450558-1GEA 198 EUR
APOSPC450558-1G APOSPC450558-5G
3-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluoropropane
3-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluoropropane
Formula: C₃H₂BrF₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00233030
CAS Number: 422-01-5