Stampa…
Buten-1-ylsulphur pentafluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450557-1G PC450557-250MG
APOSPC450557-1GEA 691 EUR
APOSPC450557-1G APOSPC450557-250MG
Buten-1-ylsulphur pentafluoride
Buten-1-ylsulphur pentafluoride
Formula: C₄H₇F₅S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31561017
CAS Number: 2149605-96-7
UN: 1993
ADR: 3,III