Stampa…
Propen-1-ylsulphur pentafluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450556-1G PC450556-250MG
APOSPC450556-1GEA 575 EUR
APOSPC450556-1G APOSPC450556-250MG
Propen-1-ylsulphur pentafluoride
Propen-1-ylsulphur pentafluoride
Formula: C₃H₅F₅S
Peso molecolare: 168,129 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31561016
CAS Number: 690-04-0
UN: 1993
ADR: 3,III