Stampa…
3,3-Difluoro-1-nitro-2-propanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450554-1G PC450554-250MG
APOSPC450554-1GEA 1190 EUR
APOSPC450554-1G APOSPC450554-250MG
3,3-Difluoro-1-nitro-2-propanol 95%
3,3-Difluoro-1-nitro-2-propanol
Formula: C₃H₅F₂NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28137318
CAS Number: 148628-50-6
UN: 1993
ADR: 3,III