Stampa…
4,4-Bis(trifluoromethyl)-5,5,6,6,7,7,7-heptafluoroheptyl acrylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450547-1G PC450547-5G
APOSPC450547-1GEA 115 EUR
APOSPC450547-1G APOSPC450547-5G
4,4-Bis(trifluoromethyl)-5,5,6,6,7,7,7-heptafluoroheptyl acrylate 97%
4,4-Bis(trifluoromethyl)-5,5,6,6,7,7,7-heptafluoroheptyl acrylate
Formula: C₁₂H₉F₁₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28334481
CAS Number: 1980085-17-3