1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(trimethylsiloxy)ethane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC450526-250MG
PC450526-1G
APOSPC450526-250MGEA
236
EUR
APOSPC450526-250MG
APOSPC450526-1G
1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(trimethylsiloxy)ethane 97%
1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(trimethylsiloxy)ethane
Formula:
C₈H₁₉F₃O₂Si₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD30730309 CAS Number: 2149590-54-3 |