Stampa…
(1-Dimethylamino-2,2,2-trifluoroethoxy)triethylsilane
Fornitore: Apollo Scientific
PC450523-1G PC450523-5G
APOSPC450523-1GEA 248 EUR
APOSPC450523-1G APOSPC450523-5G
(1-Dimethylamino-2,2,2-trifluoroethoxy)triethylsilane
(1-Dimethylamino-2,2,2-trifluoroethoxy)triethylsilane
Formula: C₁₀H₂₂F₃NOSi
Peso molecolare: 257,368 g/mol
Punto di ebollizione: 64…66 °C (5 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30730306
CAS Number: 208331-60-6