trans-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₅F₃O Punto di ebollizione: 128…129 °C (760 mm Hg) Densità: 1,256 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00077603 CAS Number: 83706-94-9 UN: 1987 ADR: 3,III |