cis-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC450521-1G
PC450521-250MG
PC450521-500MG
APOSPC450521-1GEA
763
EUR
APOSPC450521-1G
APOSPC450521-250MG
APOSPC450521-500MG
cis-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
cis-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
Formula:
C₄H₅F₃O Punto di ebollizione: 118,5 °C (60 mm Hg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03092907 CAS Number: 83706-98-3 UN: 1987 ADR: 3,III |