1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(triethylsiloxy)ethane
Fornitore: Apollo Scientific
PC450516-1G
PC450516-5G
APOSPC450516-1GEA
248
EUR
APOSPC450516-1G
APOSPC450516-5G
1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(triethylsiloxy)ethane
1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(triethylsiloxy)ethane
Formula:
C₁₄H₃₁F₃O₂Si₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD30730303 CAS Number: 1922958-20-0 |