(1-Ethoxy-2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy) triethylsilane
Fornitore: Apollo Scientific
PC450513-1G
PC450513-5G
APOSPC450513-1GEA
248
EUR
APOSPC450513-1G
APOSPC450513-5G
(1-Ethoxy-2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy) triethylsilane
(1-Ethoxy-2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy) triethylsilane
Formula:
C₁₁H₂₁F₅O₂Si Peso molecolare: 308.361 g/mol Punto di ebollizione: 86…87 °C (15 mm Hg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD30730300 CAS Number: 1922958-27-7 |