Stampa…
(1-Ethoxy-2,2-difluoroethoxy) triethylsilane
Fornitore: Apollo Scientific
PC450511-1G PC450511-5G
APOSPC450511-1GEA 248 EUR
APOSPC450511-1G APOSPC450511-5G
(1-Ethoxy-2,2-difluoroethoxy) triethylsilane
(1-Ethoxy-2,2-difluoroethoxy) triethylsilane
Formula: C₁₀H₂₂F₂O₂Si
Peso molecolare: 240.363 g/mol
Punto di ebollizione: 69…70 °C (6 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30730298
CAS Number: 1922958-24-4