Stampa…
(2-Chloro-1-ethoxy-2,2-difluoroethoxy)triethylsilane
Fornitore: Apollo Scientific
PC450510-1G PC450510-5G
APOSPC450510-1GEA 237 EUR
APOSPC450510-1G APOSPC450510-5G
(2-Chloro-1-ethoxy-2,2-difluoroethoxy)triethylsilane
(2-Chloro-1-ethoxy-2,2-difluoroethoxy)triethylsilane
Formula: C₁₀H₂₁ClF₂O₂Si
Peso molecolare: 274.808 g/mol
Punto di ebollizione: 78…79 °C (6 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30730297
CAS Number: 1922958-25-5