Stampa…
(1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethoxy) triethylsilane
Fornitore: Apollo Scientific
PC450509-1G PC450509-5G
APOSPC450509-1GEA 248 EUR
APOSPC450509-1G APOSPC450509-5G
(1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethoxy) triethylsilane
(1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethoxy) triethylsilane
Formula: C₁₀H₂₁F₃O₂Si
Peso molecolare: 258.353 g/mol
Punto di ebollizione: 66…67 °C (8 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30730296
CAS Number: 1254592-76-1