Dipotassium 1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)butane-2,3-bis(olate) 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC450500-1G
PC450500-250MG
APOSPC450500-1GEA
960
EUR
APOSPC450500-1G
APOSPC450500-250MG
Dipotassium 1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)butane-2,3-bis(olate) 95%
Dipotassium 1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)butane-2,3-bis(olate)
Formula:
C₆F₁₂O₂·2K Peso molecolare: 410.24 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD27918470 CAS Number: 127802-89-5 |