Stampa…
2,2-Difluoroethyl 1H-imidazole-1-carboxylate, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450492-1G PC450492-5G
APOSPC450492-1GEA 109 EUR
APOSPC450492-1G APOSPC450492-5G
2,2-Difluoroethyl 1H-imidazole-1-carboxylate, grado tecnico
2,2-Difluoroethyl 1H-imidazole-1-carboxylate
Formula: C₆H₆F₂N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28334494
CAS Number: 1980034-77-2