Stampa…
2,2-Difluoroethyl chloroformate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC450490-1G PC450490-5G PC450490-25G
APOSPC450490-1GEA 139 EUR
APOSPC450490-1G APOSPC450490-5G APOSPC450490-25G
2,2-Difluoroethyl chloroformate
2,2-Difluoroethyl chloroformate
Formula: C₃H₃ClF₂O₂
Peso molecolare: 144,505 g/mol
Punto di ebollizione: 72…74 °C (150 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24141311
CAS Number: 111022-16-3
UN: 2742
ADR: 6.1+3+8,II