N-Cyclohexyl-2,2,5,5-tetrakis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolan-4-imine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC450488-1G
PC450488-250MG
APOSPC450488-1GEA
919
EUR
APOSPC450488-1G
APOSPC450488-250MG
N-Cyclohexyl-2,2,5,5-tetrakis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolan-4-imine 95%
N-Cyclohexyl-2,2,5,5-tetrakis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolan-4-imine
Formula:
C₁₃H₁₁F₁₂NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD29765768 CAS Number: 5771-96-0 |