Stampa…
N-Benzyl-3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC450487-1G PC450487-250MG
APOSPC450487-1GEA 960 EUR
APOSPC450487-1G APOSPC450487-250MG
N-Benzyl-3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanamide 95%
N-Benzyl-3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanamide
Formula: C₁₁H₉F₆NO₂
Peso molecolare: 301,185 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28901334
CAS Number: 1980087-07-7