Stampa…
Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450408-1G PC450408-5G
APOSPC450408-1GEA 92.8 EUR
APOSPC450408-1G APOSPC450408-5G
Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Formula: C₆H₈F₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28334385
CAS Number: 277332-97-5
UN: 3272
ADR: 3,III