4-Chlorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄ClF₃O₃S Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07784323 CAS Number: 29540-84-9 |