Stampa…
7-Fluoronaphthalen-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC45032-100MG PC45032-250MG
APOSPC45032-100MGEA 48 EUR
APOSPC45032-100MG APOSPC45032-250MG
7-Fluoronaphthalen-1-ol 95%
7-Fluoronaphthalen-1-ol
Formula: C₁₀H₇FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077540
CAS Number: 3132-92-1