Stampa…
4-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC45031-1G PC45031-250MG PC45031-5G
APOSPC45031-1GEA 58 EUR
APOSPC45031-1G APOSPC45031-250MG APOSPC45031-5G
4-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
4-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₅BrF₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15527568
CAS Number: 453565-89-4