Stampa…
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC45030-1G PC45030-250MG
APOSPC45030-1GEA 865 EUR
APOSPC45030-1G APOSPC45030-250MG
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₆F₆O₃
Peso molecolare: 288,143 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32177069
CAS Number: 2375008-65-2