Stampa…
2,2-Difluoroethyl hexafluoroisopropyl carbonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450294-1G PC450294-5G
APOSPC450294-1GEA 198 EUR
APOSPC450294-1G APOSPC450294-5G
2,2-Difluoroethyl hexafluoroisopropyl carbonate
2,2-Difluoroethyl hexafluoroisopropyl carbonate
Formula: C₆H₄F₈O₃
Punto di ebollizione: 80…81 °C (150 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28334289
CAS Number: 1980044-06-1
UN: 1993
ADR: 3,III