Stampa…
Bis(2,2-difluoroethyl) carbonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450292-1G PC450292-5G
APOSPC450292-1GEA 139 EUR
APOSPC450292-1G APOSPC450292-5G
Bis(2,2-difluoroethyl) carbonate
Bis(2,2-difluoroethyl) carbonate
Formula: C₅H₆F₄O₃
Peso molecolare: 190,093 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28334287
CAS Number: 916678-16-5
UN: 3272
ADR: 3,III