Stampa…
2,2-Difluoroethyl methyl carbonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450291-1G PC450291-5G
APOSPC450291-1GEA 151 EUR
APOSPC450291-1G APOSPC450291-5G
2,2-Difluoroethyl methyl carbonate
2,2-Difluoroethyl methyl carbonate
Formula: C₄H₆F₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28054293
CAS Number: 916678-13-2
UN: 1993
ADR: 3,III