Stampa…
Perfluorotetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC450285-1G PC450285-5G
APOSPC450285-1GEA 111 EUR
APOSPC450285-1G APOSPC450285-5G
Perfluorotetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
Perfluorotetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
Formula: C₆HF₉O₃
Peso molecolare: 292,056 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28054326
CAS Number: 2248063-91-2
UN: 1760
ADR: 8,III