Stampa…
Sodium 2,2-difluoropropionate
Fornitore: Apollo Scientific
PC450283-1G PC450283-5G
APOSPC450283-1GEA 69.8 EUR
APOSPC450283-1G APOSPC450283-5G
Sodium 2,2-difluoropropionate
Sodium 2,2-difluoropropionate
Formula: C₃H₃F₂O₂·Na
Peso molecolare: 132,041 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20489367
CAS Number: 1281943-34-7