Stampa…
2,3-Dibromo-3-chloro-1,1,1-trifluoropropane
Fornitore: Apollo Scientific
PC450282-1G PC450282-5G
APOSPC450282-1GEA 201 EUR
APOSPC450282-1G APOSPC450282-5G
2,3-Dibromo-3-chloro-1,1,1-trifluoropropane
2,3-Dibromo-3-chloro-1,1,1-trifluoropropane
Formula: C₃H₂Br₂ClF₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18074328
CAS Number: 1309602-11-6